4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200232-1G PC200232-500MG
APOSPC200232-1GEA 417 EUR
APOSPC200232-1G APOSPC200232-500MG
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₂BrF₃N₂O₂
Smeltpunt: 212…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193089
CAS nummer: 1257842-67-3