5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200234-1G PC200234-500MG PC200234-5G
APOSPC200234-1GEA 191 EUR
APOSPC200234-1G APOSPC200234-500MG APOSPC200234-5G
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃N₅
Smeltpunt: 160…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808548
CAS nummer: 1019010-69-5