2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Amino-2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC200235-1G PC200235-500MG
APOSPC200235-1GEA 527 EUR
APOSPC200235-1G APOSPC200235-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinamine
Formule: C₆H₃Cl₂F₃N₂
Smeltpunt: 130…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581629
CAS nummer: 431942-80-2