1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200236-1G PC200236-500MG
APOSPC200236-1GEA 271 EUR
APOSPC200236-1G APOSPC200236-500MG
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
1-(5-Nitro-2-pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204721
CAS nummer: 175277-61-9