8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200237-1G PC200237-500MG
APOSPC200237-1GEA 191 EUR
APOSPC200237-1G APOSPC200237-500MG
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₁₃H₁₃ClF₃N₃OS
Smeltpunt: 206…209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17167322
CAS nummer: 1246738-29-3