Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200238-1G PC200238-500MG
APOSPC200238-1GEA 527 EUR
APOSPC200238-1G APOSPC200238-500MG
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827815
CAS nummer: 196708-48-2