5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200240-1G PC200240-500MG
APOSPC200240-1GEA 191 EUR
APOSPC200240-1G APOSPC200240-500MG
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
Formule: C₁₁H₈FN₃O₂
Smeltpunt: 255…258 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581630
CAS nummer: 640271-51-8