2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200242-1G PC200242-500MG
APOSPC200242-1GEA 417 EUR
APOSPC200242-1G APOSPC200242-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinamide
Formule: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Smeltpunt: 185…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581646
CAS nummer: 1198475-46-5