3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200243-1G PC200243-500MG
APOSPC200243-1GEA 417 EUR
APOSPC200243-1G APOSPC200243-500MG
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11869266
CAS nummer: 1142190-60-0