5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200245-1G PC200245-500MG
APOSPC200245-1GEA 417 EUR
APOSPC200245-1G APOSPC200245-500MG
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₆BrF₃N₂O
Smeltpunt: 219…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11553027
CAS nummer: 1092352-29-8