Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200246-1G PC200246-500MG
APOSPC200246-1GEA 417 EUR
APOSPC200246-1G APOSPC200246-500MG
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Smeltpunt: 154…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11841000
CAS nummer: 1135283-39-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable