Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200248-1G PC200248-500MG
APOSPC200248-1GEA 417 EUR
APOSPC200248-1G APOSPC200248-500MG
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Methyl-2-[8-iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]acetate
Formule: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Smeltpunt: 126 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11553037
CAS nummer: 1092352-47-0