Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200249-1G PC200249-500MG
APOSPC200249-1GEA 338 EUR
APOSPC200249-1G APOSPC200249-500MG
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Methyl-6-[4-(trifluoromethyl)piperidino]nicotinate
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
MW: 288.27 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10758065
CAS nummer: 1033463-23-8