5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200250-1G PC200250-500MG
APOSPC200250-1GEA 417 EUR
APOSPC200250-1G APOSPC200250-500MG
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Nitro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
Smeltpunt: 155…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827792
CAS nummer: 1186405-05-9