6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200252-1G PC200252-500MG
APOSPC200252-1GEA 249 EUR
APOSPC200252-1G APOSPC200252-500MG
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
6-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]nicotinic acid
Formule: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10758091
CAS nummer: 1033463-36-3