4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC200253-1G PC200253-500MG PC200253-100MG
APOSPC200253-1GEA 900 EUR
APOSPC200253-1G APOSPC200253-500MG APOSPC200253-100MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11848102
CAS nummer: 132470-83-8