3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200254-1G PC200254-500MG
APOSPC200254-1GEA 249 EUR
APOSPC200254-1G APOSPC200254-500MG
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16710270
CAS nummer: 1242268-26-3