1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200256-1G PC200256-500MG
APOSPC200256-1GEA 249 EUR
APOSPC200256-1G APOSPC200256-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Formule: C₉H₈ClF₃N₂O
MW: 252.63 g/mol
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18266134
CAS nummer: 1311798-09-0