3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200257-1G PC200257-500MG
APOSPC200257-1GEA 523 EUR
APOSPC200257-1G APOSPC200257-500MG
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Bromo-5-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₄BrClF₃N
Smeltpunt: 89…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827786
CAS nummer: 1186404-58-9