3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200258-1G PC200258-500MG
APOSPC200258-1GEA 523 EUR
APOSPC200258-1G APOSPC200258-500MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄BrF₃N₂
Smeltpunt: 214…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827794
CAS nummer: 1186404-83-0