8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200261-1G PC200261-500MG
APOSPC200261-1GEA 249 EUR
APOSPC200261-1G APOSPC200261-500MG
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
8-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₆Cl₂F₃N₃S
Smeltpunt: 175…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16890142
CAS nummer: 1242267-83-9