1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thiourea 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200262-1G PC200262-500MG
APOSPC200262-1GEA 308 EUR
APOSPC200262-1G APOSPC200262-500MG
1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thiourea 95%
1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thiourea
Formule: C₁₄H₉ClF₃N₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921588
CAS nummer: 1353878-23-5