2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 637 EUR
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆HCl₂F₃IN
Smeltpunt: 156…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025903
CAS nummer: 1160474-55-4