2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200264-1G PC200264-500MG
APOSPC200264-1GEA 637 EUR
APOSPC200264-1G APOSPC200264-500MG
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formule: C₇HCl₂F₃N₂
Smeltpunt: 51…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581647
CAS nummer: 1198475-29-4