2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200265-1G PC200265-500MG
APOSPC200265-1GEA 523 EUR
APOSPC200265-1G APOSPC200265-500MG
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Kookpunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525480
CAS nummer: 888327-38-6