1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200267-1G PC200267-500MG
APOSPC200267-1GEA 366 EUR
APOSPC200267-1G APOSPC200267-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Formule: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Smeltpunt: 177…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584839
CAS nummer: 1221794-66-6