tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200270-1G PC200270-500MG
APOSPC200270-1GEA 366 EUR
APOSPC200270-1G APOSPC200270-500MG
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₆H₂₁ClF₃N₃O₂
Smeltpunt: 95…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11553061
CAS nummer: 1092352-86-7