6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200272-1G PC200272-500MG
APOSPC200272-1GEA 523 EUR
APOSPC200272-1G APOSPC200272-500MG
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₄
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16890143
CAS nummer: 1242267-97-5