3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200276-1G PC200276-500MG
APOSPC200276-1GEA 523 EUR
APOSPC200276-1G APOSPC200276-500MG
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₁₀H₇F₃INO
Smeltpunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12498701
CAS nummer: 1171918-93-6