4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200278-1G PC200278-500MG
APOSPC200278-1GEA 523 EUR
APOSPC200278-1G APOSPC200278-500MG
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₈H₇F₃N₂O₃S
Smeltpunt: 158…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827810
CAS nummer: 1186404-89-6