4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200279-1G PC200279-500MG
APOSPC200279-1GEA 523 EUR
APOSPC200279-1G APOSPC200279-500MG
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formule: C₁₀H₉F₃N₄
Smeltpunt: 136…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793700
CAS nummer: 303148-88-1