1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200280-1G PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA 366 EUR
APOSPC200280-1G APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Formule: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00892750
CAS nummer: 132834-56-1