6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200284-1G PC200284-500MG
APOSPC200284-1GEA 523 EUR
APOSPC200284-1G APOSPC200284-500MG
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
6-Cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₁₀H₉F₃N₄
Smeltpunt: 213…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16890144
CAS nummer: 1242267-90-8