4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200285-1G PC200285-500MG PC200285-5G
APOSPC200285-1GEA 297 EUR
APOSPC200285-1G APOSPC200285-500MG APOSPC200285-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formule: C₉H₄ClF₃N₂
Smeltpunt: 65…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793683
CAS nummer: 52353-35-2