5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200287-1G PC200287-500MG
APOSPC200287-1GEA 725 EUR
APOSPC200287-1G APOSPC200287-500MG
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₅BrF₃N
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094968
CAS nummer: 1198475-24-9