2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200288-1G PC200288-500MG
APOSPC200288-1GEA 475 EUR
APOSPC200288-1G APOSPC200288-500MG
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formule: C₈H₃ClF₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581666
CAS nummer: 1203898-23-0