1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200289-1G PC200289-500MG
APOSPC200289-1GEA 630 EUR
APOSPC200289-1G APOSPC200289-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₆H₄F₃N₃
Smeltpunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12403326
CAS nummer: 1049772-79-3