4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200291-1G PC200291-500MG
APOSPC200291-1GEA 630 EUR
APOSPC200291-1G APOSPC200291-500MG
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₇H₅F₃N₄
Smeltpunt: 170…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18261252
CAS nummer: 1211579-79-1