Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200292-1G PC200292-500MG
APOSPC200292-1GEA 630 EUR
APOSPC200292-1G APOSPC200292-500MG
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Kookpunt: 74…76 °C/0,3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581663
CAS nummer: 1198475-44-3