N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Methylamino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
PC200293-1G PC200293-500MG
APOSPC200293-1GEA 630 EUR
APOSPC200293-1G APOSPC200293-500MG
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Formule: C₁₀H₈F₃N₃
Smeltpunt: 143…144 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08762128
CAS nummer: 929418-48-4