5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200294-1G PC200294-500MG
APOSPC200294-1GEA 630 EUR
APOSPC200294-1G APOSPC200294-500MG
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formule: C₁₀H₈F₃NO₂
Smeltpunt: 226…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922678
CAS nummer: 1190198-26-5