Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200295-1G PC200295-500MG
APOSPC200295-1GEA 630 EUR
APOSPC200295-1G APOSPC200295-500MG
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 131…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12498715
CAS nummer: 1171919-10-0