2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200296-1G PC200296-500MG
APOSPC200296-1GEA 594 EUR
APOSPC200296-1G APOSPC200296-500MG
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-6-phenyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formule: C₁₄H₇ClF₃N₃O
MW: 325.68 g/mol
Smeltpunt: 134…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581650
CAS nummer: 1198475-48-7