Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200297-1G PC200297-500MG
APOSPC200297-1GEA 630 EUR
APOSPC200297-1G APOSPC200297-500MG
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 97…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827781
CAS nummer: 1186405-14-0