Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200298-1G PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA 1070 EUR
APOSPC200298-1G APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂
Smeltpunt: 75…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025894
CAS nummer: 1147979-45-0