tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile, N-BOC protected
PC200299-1G PC200299-500MG
APOSPC200299-1GEA 630 EUR
APOSPC200299-1G APOSPC200299-500MG
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₁₃F₃N₂O₃
Smeltpunt: 303…304 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921578
CAS nummer: 1353877-93-6