Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)isonicotinate
PC200300-1G PC200300-500MG
APOSPC200300-1GEA 729 EUR
APOSPC200300-1G APOSPC200300-500MG
Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Ethyl-2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₇F₆NO₂
Smeltpunt: 41…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17015230
CAS nummer: 1280520-88-8