[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC200301-1G PC200301-500MG
APOSPC200301-1GEA 989 EUR
APOSPC200301-1G APOSPC200301-500MG
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol
Formule: C₈H₅F₆NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921614
CAS nummer: 1353878-03-1