[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200302-1G PC200302-500MG
APOSPC200302-1GEA 729 EUR
APOSPC200302-1G APOSPC200302-500MG
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Kookpunt: 140 °C/0,9mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622807
CAS nummer: 1228182-61-3