3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200303-1G PC200303-500MG
APOSPC200303-1GEA 729 EUR
APOSPC200303-1G APOSPC200303-500MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581664
CAS nummer: 796090-27-2